ContactUsLinkComponent
Oro 1.000 mg/l in acido cloridrico 10% (da Au) standard for AAS and ICP
Oro 1.000 mg/l in acido cloridrico 10% (da Au) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300121
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Oro 1.000 mg/l in acido cloridrico 10% (da Au) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300121
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Oro
  • Simbolo:
    Au