ContactUsLinkComponent
Cobalto soluzione standard, 1.000 mg/l Co in acido nitrico dil. (da CoCO₃) standard for AAS and ICP
Cobalto soluzione standard, 1.000 mg/l Co in acido nitrico dil. (da CoCO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300113
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Cobalto soluzione standard, 1.000 mg/l Co in acido nitrico dil. (da CoCO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300113
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Cobalto
  • Simbolo:
    Co