Zolfo 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)₂SO₄) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300154
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Conf:1
- Descrizione:Zolfo 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)₂SO₄) standard for AAS and ICP
- Simbolo:S