ContactUsLinkComponent
Cesio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da CsNO₃) standard for AAS and ICP
Cesio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da CsNO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300111
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Cesio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da CsNO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300111
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Cesio
  • Simbolo:
    Cs