Glicina, PlusOne™
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo 17-1323-01
Nome del fornitore: Cytiva
Vai a
Product Details & Documents
Glycine is frequently used as a component of electrophoresis buffers, especially in the Laemmli discontinuous buffer system for SDS-PAGE.
- Soluble in cold water and hot water
- Slightly soluble in acetone, insoluble in diethyl ether
Sinonimi: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- Numero CAS:56-40-6
- Formula:NH₂CH₂COOH
- Numero MDL:MFCD00008131
- Molecular Weight:75.07 g/mol
- IndexMerck:13,04504
- Punto di ebollizione:181 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:245 °C
- Densità:1,16 g/cm³
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-272-2
Documents
17132301_DATA FILE.pdf
Scheda dati
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g