Stopcock keys for burettes, DURAN®
SCOT286035504
- Per:rubinetto per buretta
- Ø foro:2,5 mm
- Descrizione:Chiavette per rubinetti, ingresso laterale, forate e smerigliate, con dispositivo di ritegno in tre parti
- Conf:1
- Rubinetto:12,5 NS
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Side entry
- Drilled and grounded
- With three part retaining device