Orders LinkContactUsLinkComponent
Interference check standards for ICP-OES
Interference check standards for ICP-OES
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Certificates
Interference check standards for ICP-OES
9 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Matrice
    Indice
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • PERCN9303797
    Standard per controllo dell'interferenza
    Standard per controllo dell'interferenza
    1000 mg/l: Sb
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 172.00
    SFr. 172.00
    1 * 1 ST
       SFr. 172.00
  • PERCN9303828
    Soluzione 1 per controllo dell'interferenza
    Soluzione 1 per controllo dell'interferenza
    10.000 mg/l: Cl; 2000 mg/l: C; 1000 mg/l: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S; 20 mg/l: Mo, Ti
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 893.00
    SFr. 893.00
    1 * 1 ST
       SFr. 893.00
  • PERCN9303830
    Soluzione 2 per controllo dell'interferenza
    Soluzione 2 per controllo dell'interferenza
    2% HNO₃
    10 mg/l: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 344.00
    SFr. 344.00
    1 * 1 ST
       SFr. 344.00
  • PERCN9303831
    Soluzione di analiti C
    Soluzione di analiti C
    2 mg/L: Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg*, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 671.00
    SFr. 671.00
    1 * 1 ST
       SFr. 671.00
  • PERCN9300208
    Standard 5 per controllo dell'interferenza
    Standard 5 per controllo dell'interferenza
    5% HNO₃
    6000 mg/l: Ca; 5000 mg/l: Fe; 3000 mg/l: Mg; 1,200 mg/l: Al; 1000 mg/l: Na
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 434.00
    SFr. 434.00
    1 * 1 ST
       SFr. 434.00
  • PERCN9300226
    Soluzione di interferenti A
    Soluzione di interferenti A
    5% HNO₃
    5000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2000 mg/l: Fe
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 739.00
    SFr. 739.00
    1 * 1 ST
       SFr. 739.00
  • PERCN9300227
    Soluzione di analiti B
    Soluzione di analiti B
    5% HNO₃
    100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 396.00
    SFr. 396.00
    1 * 1 ST
       SFr. 396.00
  • PERCN9300228
    Soluzione di interferenti A alternativa
    Soluzione di interferenti A alternativa
    5% HNO₃
    1000 mg/l: Cr, Cu, Mn,Ni, Ti, V
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 550.00
    SFr. 550.00
    1 * 1 ST
       SFr. 550.00
  • PERCN9300229
    Soluzione di analiti B alternativa
    Soluzione di analiti B alternativa
    5% HNO₃
    100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 413.00
    SFr. 413.00
    1 * 1 ST
       SFr. 413.00