Temperature compensator (ATC)
Compensatore di temperatura, PT1000, Pt1000, −30...+130 °C, ATC con cavo di 1 m e 2 spine a banana, Acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE, 4×110 mm
Codice catalogo CONSST10N
Nome del fornitore: CONSORT
Vai a
Product Details & Documents
General purpose temperatur sensor for field use.
- Stainless steel body, PTFE coated
- Not suitable for very aggressive fluids
Specifiche
- Range di misura:−30...+130 °C
- Descrizione:Compensatore di temperatura, PT1000
- Materiale:Acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE
- Connettore:ATC con cavo di 1 m e 2 spine a banana
- Tipo:Pt1000
- Ø×L:4×110 mm