Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter, stopper type, DURAN®
Adapter, stopper type, DURAN®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Adapter, stopper type, DURAN®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Adapter, stopper type, DURAN®
Adapter, stopper type, DURAN®
6 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, stopper type, solid, socket and cone.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Dimensione cono
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • stopper, solid
    29/32 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 483.00
    SFr. 483.00
    1 * 10 ST
       SFr. 483.00
  • stopper, hollow
    29/32 NS
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 447.00
    SFr. 447.00
    1 * 10 ST
       SFr. 447.00
  • stopper, solid
    19/26 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 430.00
    SFr. 430.00
    1 * 10 ST
       SFr. 430.00
  • stopper, solid
    24/29 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 447.00
    SFr. 447.00
    1 * 10 ST
       SFr. 447.00
  • stopper, solid
    24/29 NS
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 447.00
    SFr. 447.00
    1 * 10 ST
       SFr. 447.00
  • stopper, solid
    29/32 NS
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 482.00
    SFr. 482.00
    1 * 10 ST
       SFr. 482.00