Conductivity electrodes, industrial
Elettrodo di conducibilità, industriale, doppia piastrina in grafite, con testa a spina S8, SK10Y, 1 cm⁻¹, 0... 80 °C, Epoxy, 12×110 mm, S8 plug head, Uso generico
Catalog # CONSSK10Y
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
General purpose conductivity electrode for measuring low and medium coductivities.
Specifications
- Connettore:S8 plug head
- Ø×L:12×110 mm
- Per:Uso generico
- Tipo:SK10Y
- Descrizione:Elettrodo di conducibilità, industriale, doppia piastrina in grafite, con testa a spina S8
- Materiale:Epoxy
- Temperatura:0... 80 °C
- Costante di cella:1 cm⁻¹