Orders LinkContactUsLinkComponent
Barrel valve
Barrel valve
Cilindro metallico con filettatura metallica BSP TriSure da 2"
Codice catalogo BURK0536-0010
Nome del fornitore:   BURKLE
Barrel valve
Codice catalogo BURK0536-0010
Nome del fornitore:  BURKLE
Barrel valve
Barrel valve
Cilindro metallico con filettatura metallica BSP TriSure da 2"
Price
SFr. 190.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The barrel valve for opening the barrel closure as well as emptying and reclosing it even with lying, full barrels without having to move them. Also used for highly viscous liquids.
Specifiche
  • Per:
    Cilindro metallico con filettatura metallica BSP TriSure da 2"