Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexagonal nuts with inner thread
Hexagonal nuts with inner thread
Nome del fornitore:   BURKLE
Hexagonal nuts with inner thread
Nome del fornitore:  BURKLE
Certificates
Hexagonal nuts with inner thread
Hexagonal nuts with inner thread
2 varianti
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Hexagonal nut with inner thread.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Filettatura
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • BURK8537-0012
    hexagonal nut with inner thread, for Ø 27 mm
    hexagonal nut with inner thread, for Ø 27 mm
    ½"
    In PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.10
    SFr. 4.10
    1 * 1 ST
       SFr. 4.10
  • BURK8537-0034
    hexagonal nut with inner thread, for Ø 36 mm
    hexagonal nut with inner thread, for Ø 36 mm
    ¾"
    In PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.70
    SFr. 4.70
    1 * 1 ST
       SFr. 4.70