General-purpose thermometer
Termometri con scala interna, −10...+110 °C, 1,0 °C, 260 mm, Red, Total, 8,0 - 10,0 mm
Codice catalogo ALLA52100RC110-QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Specifiche
- Ø:8,0 - 10,0 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:Termometri con scala interna
- Lunghezza:260 mm
- Divisione:1,0 °C
- Riempimento:Red
- Range di misura:−10...+110 °C