Beaker tongs, stainless steel
Codice catalogo NICK7005
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Specifiche
- Lunghezza:356 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These stainless steel beaker tongs feature silicone covered jaws.
- Silicone covered sleeves reduce risk breakage when handling beakers
- Operating temperature: −60...+180˚C
- Hold beakers from 100 to 1000 ml