ContactUsLinkComponent
Surgical gloves, latex, sterile, Vasco® OP Sensitive
Anbieter:  B. Braun
Zertifikate
undefined
Surgical gloves, latex, sterile, Vasco® OP Sensitive
Anbieter:  B. Braun
Zertifikate
Technische Daten
  • Catalog No:
  • BRAU6081002
  • BRAU6081037
  • BRAU6081053
  • BRAU6081060
  • BRAU6081045
  • BRAU6081029
  • BRAU6081010
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Tipo polsino:
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Spessore polsino:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,175 mm
  • 0,175 mm
  • 0,175 mm
  • 0,175 mm
  • 0,175 mm
  • 0,175 mm
  • 0,175 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,195 mm
  • 0,195 mm
  • 0,195 mm
  • 0,195 mm
  • 0,195 mm
  • 0,195 mm
  • 0,195 mm
  • Norma EN:
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together