Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex gloves, Vasco® Sensitive
Latex gloves, Vasco® Sensitive
Nome del fornitore:   B. Braun
Latex gloves, Vasco® Sensitive
Nome del fornitore:  B. Braun
Certificates
Latex gloves, Vasco® Sensitive
5 varianti
Product Details & Documents
These ambidextrous gloves are ideal for medical examinations and for non hazardous applications in laboratories.
  • Non sterile, powder-free
  • Polymer coating inside for easier donning
  • Straight fingers, ambidextrous fitting
  • Rolled rim
  • Micro-rough surface, textured fingers
Certifications: EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • BRAU6067500
  • BRAU6067526
  • BRAU6067549
  • BRAU6067565
  • BRAU6067590
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Spessore polsino:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,125 mm
  • 0,125 mm
  • 0,125 mm
  • 0,125 mm
  • 0,125 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • Norma EN:
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Dimensione del guanto
    Colore
    Lunghezza
    Spessore
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • XS
    naturale
    240 mm
    0,16 mm
    100/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 100 ST
       SFr. 23.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRAU6067500
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Micro-textured
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
    Spessore polsino
    0,07 mm
    Spessore delle dita
    0,125 mm
    Spessore palmo
    0,11 mm
    Norma EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
  • S
    naturale
    240 mm
    0,16 mm
    100/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.90
    SFr. 32.90
    1 * 100 ST
       SFr. 32.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRAU6067526
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Micro-textured
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
    Spessore polsino
    0,07 mm
    Spessore delle dita
    0,125 mm
    Spessore palmo
    0,11 mm
    Norma EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
  • M
    naturale
    240 mm
    0,16 mm
    100/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.90
    SFr. 32.90
    1 * 100 ST
       SFr. 32.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRAU6067549
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Micro-textured
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
    Spessore polsino
    0,07 mm
    Spessore delle dita
    0,125 mm
    Spessore palmo
    0,11 mm
    Norma EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
  • L
    naturale
    240 mm
    0,16 mm
    100/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.90
    SFr. 32.90
    1 * 100 ST
       SFr. 32.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRAU6067565
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Micro-textured
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
    Spessore polsino
    0,07 mm
    Spessore delle dita
    0,125 mm
    Spessore palmo
    0,11 mm
    Norma EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
  • XL
    naturale
    240 mm
    0,16 mm
    90/box
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 90 ST
    1 * 90 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 90 ST
       SFr. 23.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRAU6067590
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Micro-textured
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
    Spessore polsino
    0,07 mm
    Spessore delle dita
    0,125 mm
    Spessore palmo
    0,11 mm
    Norma EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +