Industrial electrodes (pH/ATC)
Elettrodo pH, industriale, alta temperatura, Giunzione doppia, sigillato, 0 - 14, +5...+110 °C, Vetro, Sealed, Double junction, 12×110 mm, S8, Alkaline solutions, high temperature fluids, photo baths, ink
CONSSP22Y
: CONSORT
- Connettore:S8
- Ø×L:12×110 mm
- Per:Alkaline solutions, high temperature fluids, photo baths, ink
- Tipo:Giunzione doppia, sigillato
- Descrizione:Elettrodo pH, industriale, alta temperatura
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Double junction
- Elettrolita:Sealed
- Temperatura:+5...+110 °C
- pH:0 - 14