Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, Elite-35 for autosystem
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Capillary columns, Elite-35 for autosystem
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Certificates
Capillary columns, Elite-35 for autosystem
4 varianti
Product Details & Documents
Elite-35 Columns are dimethylpolysiloxane (35% Diphenyl) silica fused columns; the small percentage of phenyl groups imparts selectivity towards aromatic components.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Spessore dello strato
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Capillare
    Elite-35
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’920.00
    SFr. 1’920.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’920.00
  • Capillare
    Elite-35
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’770.00
    SFr. 1’770.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’770.00
  • Capillare
    Elite-35
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’570.00
    SFr. 2’570.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’570.00
  • Capillare
    Elite-35
    0,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’520.00
    SFr. 1’520.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’520.00