Orders LinkContactUsLinkComponent
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
Nome del fornitore:   DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Nome del fornitore:  DUPERTHAL
Certificates
Jerricans, polyethlene
2 varianti
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Recyclable
Product Family Options
Without level control
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    L×P×A
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • 10 l
    298×198×264 mm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.70
    SFr. 35.70
    1 * 1 ST
       SFr. 35.70
With level control
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    L×P×A
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • 10 l
    298×198×264 mm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 347.00
    SFr. 347.00
    1 * 1 ST
       SFr. 347.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • Safety funnel
    Safety funnel
    DUEH5.08.001
    Flammable liquids
    120 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 220.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Special pliers
    Special pliers
    DUEH5.09.003
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.60