Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard pH electrodes
Nome del fornitore:   CONSORT
Standard pH electrodes
Nome del fornitore:  CONSORT
Certificates
Standard pH electrodes
3 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • CONSSP10T
  • CONSSP21B
  • CONSSP21T
  • Modello:
  • SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
  • SP21B, single junction, refillable
  • SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    pH
    Temperatura
    Materiale
    Ø×L
    Connettore
    Per
    Disponibilità
    Price
  • CONSSP10T
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
    0 - 14
    0...+80 °C
    Epoxy
    12×110 mm
    BNC, cavo di 1 m, 2 spine a banana per ATC incorporato (Pt1000)
    Uso generico
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 107.00
    SFr. 107.00
    1 * 1 ST
       SFr. 107.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CONSSP10T
    Modello
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
  • CONSSP21B
    SP21B, single junction, refillable
    SP21B, single junction, refillable
    SP21B, single junction, refillable
    0 - 14
    0...+100 °C
    Vetro
    12×110 mm
    BNC, cavo di 1 m
    Uso generico
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 1 ST
       SFr. 220.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CONSSP21B
    Modello
    SP21B, single junction, refillable
  • CONSSP21T
    SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
    SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
    SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
    0 - 14
    0...+100 °C
    Vetro
    12×110 mm
    BNC, cavo di 1 m, +2 spine a banana per ATC incorporato (Pt1000)
    Uso generico
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
    SFr. 192.00
    1 * 1 ST
       SFr. 192.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CONSSP21T
    Modello
    SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable