Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers, Brix
Nome del fornitore:   Alla France
Hydrometers, Brix
Nome del fornitore:  Alla France
Certificates
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
3 varianti
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Divisione
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 0 - 30 °Bx
    0,5 °Bx
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.00
    SFr. 35.00
    1 * 1 ST
       SFr. 35.00
  • 30 - 60 °Bx
    0,1 °Bx
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 36.60
    SFr. 36.60
    1 * 1 ST
       SFr. 36.60
  • 60 - 90 °Bx
    0,1 °Bx
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.00
    SFr. 53.00
    1 * 1 ST
       SFr. 53.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..