Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Nome del fornitore:   Alla France
Hydrometers
Nome del fornitore:  Alla France
Certificates
Hydrometers
10 varianti
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Divisione
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 2,000 - 2,200 g/ml
    0,002 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 252.00
    SFr. 252.00
    1 * 1 ST
       SFr. 252.00
  • 2,200 - 2,400 g/ml
    0,002 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 364.00
    SFr. 364.00
    1 * 1 ST
       SFr. 364.00
  • 2,400 - 2,600 g/ml
    0,002 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 364.00
    SFr. 364.00
    1 * 1 ST
       SFr. 364.00
  • 2,600 - 2,800 g/ml
    0,002 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 364.00
    SFr. 364.00
    1 * 1 ST
       SFr. 364.00
  • 2,800 - 3,000 g/ml
    0,002 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 252.00
    SFr. 252.00
    1 * 1 ST
       SFr. 252.00
  • 2,000 - 2,500 g/ml
    0,005 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 432.00
    SFr. 432.00
    1 * 1 ST
       SFr. 432.00
  • 2,500 - 3,000 g/ml
    0,005 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 432.00
    SFr. 432.00
    1 * 1 ST
       SFr. 432.00
  • 3,000 - 3,500 g/ml
    0,005 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 432.00
    SFr. 432.00
    1 * 1 ST
       SFr. 432.00
  • 2,000 - 3,000 g/ml
    0,010 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 648.00
    SFr. 648.00
    1 * 1 ST
       SFr. 648.00
  • 3,000 - 4,000 g/ml
    0,010 g/ml
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 648.00
    SFr. 648.00
    1 * 1 ST
       SFr. 648.00