Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard storage cabinets, Protector®
Standard storage cabinets, Protector®
Anbieter:   LABCONCO
Standard storage cabinets, Protector®
Anbieter:  LABCONCO
Zertifikate
Standard storage cabinets, Protector®
Standard storage cabinets, Protector®
7 Varianten
Product Details & Documents
Storage cabinets support fume hoods and used for storage and venting of small laboratory instruments, mild acids and other reagents.
  • Manual-closing, non-locking doors
  • Durable epoxy coated steel construction
Delivery information: Includes four leveling feet and one filter panel (20 cm) to increase cabinet depth from 55 to 76,2 cm. Spillstopper™ work surfaces, flat work surfaces, shelf kits and filter panels can be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Descrizione
    Porte
    L×P×A
    Peso
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Protector Standard Storage Cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
    Singler right hinge
    610×560×900 mm
    59 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Protector Standard Storage Cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
    2
    760×560×900 mm
    70 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Protector Standard Storage Cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
    2
    910×560×900 mm
    82 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Protector Standard Storage Cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
    2
    1220×560×900 mm
    118 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Protector standard storage cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
    Single, right hinge
    457×559×900 mm
    41 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Protector standard storage cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
    Single, left hinge
    610×559×900 mm
    59 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Protector standard storage cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
    Single, left hinge
    457×559×900 mm
    41 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9919102
    Interior epoxy coated shelf and mounting hardware, 762 mm width, 4,5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit