Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
Density hydrometers, ASTM
Nome del fornitore:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Nome del fornitore:  Alla France
Certificates
Density hydrometers, ASTM
26 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Divisione
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 0,700 - 0,750 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.60
    SFr. 35.60
    1 * 1 ST
       SFr. 35.60
  • 0,700 - 0,750 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.60
    SFr. 35.60
    1 * 1 ST
       SFr. 35.60
  • 0,750 - 0,800 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.60
    SFr. 35.60
    1 * 1 ST
       SFr. 35.60
  • 0,800 - 0,850 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.60
    SFr. 35.60
    1 * 1 ST
       SFr. 35.60
  • 0,850 - 0,900 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.60
    SFr. 35.60
    1 * 1 ST
       SFr. 35.60
  • 0,950 - 1,000 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 60.20
    SFr. 60.20
    1 * 1 ST
       SFr. 60.20
  • 89H62
    1,000 - 1,050 g/ml
    0,001 g/ml
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.80
    SFr. 55.80
    1 * 1 ST
       SFr. 55.80
  • 1,000 - 1,050 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
    SFr. 40.10
    1 * 1 ST
       SFr. 40.10
  • 1,050 - 1,100 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
    SFr. 40.10
    1 * 1 ST
       SFr. 40.10
  • 1,100 - 1,150 g/ml
    0,001 g/ml
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 60.20
    SFr. 60.20
    1 * 1 ST
       SFr. 60.20
  • 1,200 - 1,250 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
    SFr. 40.10
    1 * 1 ST
       SFr. 40.10
  • 1,250 - 1,300 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
    SFr. 40.10
    1 * 1 ST
       SFr. 40.10
  • 1,300 - 1,350 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
    SFr. 41.70
    1 * 1 ST
       SFr. 41.70
  • 1,300 - 1,350 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.40
    SFr. 64.40
    1 * 1 ST
       SFr. 64.40
  • 1,350 - 1,400 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
    SFr. 41.70
    1 * 1 ST
       SFr. 41.70
  • 1,350 - 1,400 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.40
    SFr. 64.40
    1 * 1 ST
       SFr. 64.40
  • 1,400 - 1,450 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
    SFr. 41.70
    1 * 1 ST
       SFr. 41.70
  • 1,400 - 1,450 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.40
    SFr. 64.40
    1 * 1 ST
       SFr. 64.40
  • 1,450 - 1,500 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
    SFr. 41.70
    1 * 1 ST
       SFr. 41.70
  • 1,450 - 1,500 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.40
    SFr. 64.40
    1 * 1 ST
       SFr. 64.40
  • 1,500 - 1,550 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
    SFr. 41.70
    1 * 1 ST
       SFr. 41.70
  • 1,600 - 1,650 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.50
    SFr. 47.50
    1 * 1 ST
       SFr. 47.50
  • 1,650 - 1,700 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.50
    SFr. 47.50
    1 * 1 ST
       SFr. 47.50
  • 1,700 - 1,750 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.50
    SFr. 47.50
    1 * 1 ST
       SFr. 47.50
  • 1,750 - 1,800 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 66.40
    SFr. 66.40
    1 * 1 ST
       SFr. 66.40
  • 1,800 - 1,850 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 66.40
    SFr. 66.40
    1 * 1 ST
       SFr. 66.40