Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, PTFE, socket on cone
Nome del fornitore:   COWIE
Adapters, PTFE, socket on cone
Nome del fornitore:  COWIE
Certificates
Adapters, PTFE, socket on cone
Adapters, PTFE, socket on cone
12 varianti
Product Details & Documents
Made of pure PTFE, white.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Fully adjustable with replacement Viton® seal
  • Contact materials are glass and PTFE only
This holder enables standard probes and thermometers to be assembled in standard taper laboratory glassware.
Product Family Options
Full length A type
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Dimensione cono
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • full length, A
    14/35 NS
    10/30 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.40
    SFr. 19.40
    1 * 1 ST
       SFr. 19.40
  • full length, A
    19/38 NS
    10/30 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 21.40
    SFr. 21.40
    1 * 1 ST
       SFr. 21.40
  • full length, A
    19/38 NS
    14/35 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.00
    SFr. 25.00
    1 * 1 ST
       SFr. 25.00
  • full length, A
    24/40 NS
    14/35 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
    SFr. 31.00
    1 * 1 ST
       SFr. 31.00
  • full length, A
    24/40 NS
    19/38 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
    SFr. 31.00
    1 * 1 ST
       SFr. 31.00
  • full length, A
    29/42 NS
    19/38 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.00
    SFr. 37.00
    1 * 1 ST
       SFr. 37.00
  • full length, A
    34/45 NS
    19/38 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.00
    SFr. 48.00
    1 * 1 ST
       SFr. 48.00
  • full length, A
    29/42 NS
    24/40 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.60
    SFr. 43.60
    1 * 1 ST
       SFr. 43.60
  • full length, A
    34/45 NS
    24/40 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.00
    SFr. 48.00
    1 * 1 ST
       SFr. 48.00
  • full length, A
    34/45 NS
    29/42 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.00
    SFr. 48.00
    1 * 1 ST
       SFr. 48.00
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Medium length B type
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Dimensione cono
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • medium length, B
    45/40 NS
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.40
    SFr. 47.40
    1 * 1 ST
       SFr. 47.40
  • medium length, B
    45/40 NS
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 45.20
    SFr. 45.20
    1 * 1 ST
       SFr. 45.20