Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Extraction thimbles
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Certificates
Extraction thimbles
Extraction thimbles
3 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass tubes with sintered filter disc (porosity: 0), for extractors acc. to Thielepape.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Disponibilità
    Price
  • 30 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 70.10
    SFr. 70.10
    1 * 1 ST
       SFr. 70.10
  • 150 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.50
    SFr. 72.50
    1 * 1 ST
       SFr. 72.50
  • 250 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 91.20
    SFr. 91.20
    1 * 1 ST
       SFr. 91.20