Dissecting scissors
Dissecting scissors made of stainless steel. One model features a TC Gold finish.
- TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life
- Straight
Dissecting scissors made of stainless steel. One model features a TC Gold finish.
- TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life
- Straight
Product Family Options
- TipoLunghezza
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..