Screw caps for thread connection
GL 32, 20 mm
N° de catalogue WITG0.176.032
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à
Product Details & Documents
PBT, red without seals.
- For DIN GL threads
- Heat resistant up to 180 °C
- Autoclavable, sterilisable with hot air
With central hole.
Spécifications
- Ø foro:20 mm
- Filettatura:GL 32
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.