Standard ground joints, sockets
60/46 NS, 65 mm, 3,2 mm
Codice catalogo WITG0.102.060
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Standard ground joints, sockets
Codice catalogo WITG0.102.060
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Vai a
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
- Very good temperature resistance
- Very good chemical resistance
Certifications: DIN 12 249.
Specifiche
- Cono femmina:60/46 NS
- Ø esterno tubo:65 mm
- Spessore parete:3,2 mm