Instrument tray with lid
Codice catalogo BRAU3908259
Nome del fornitore: B. Braun
Specifiche
- L×P×A:325×176×150 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Made of plastic.
- With transparent lid
- Temperature stable up to 50 °C
Practical support for instrument disinfection.