5-Fluorouridine
Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo MOLE22848333-100MG
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
5-Fluorouridine
Codice catalogo MOLE22848333-100MG
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 316-46-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
- Numero CAS:316-46-1
- Formula:C₉H₁₁FN₂O₆
- Numero MDL:MFCD00036832
- Molecular Weight:262.19 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-260-3
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg