Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Enzimi
Human alpha-chymotrypsin (from Pancreas)
Human alpha-chymotrypsin (from Pancreas)
Human alpha-chymotrypsin (from Pancreas)
230900-50
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Human alpha-chymotrypsin (from Pancreas)
230900-50
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Conf:
50 µG
CAS No.:
9004-07-3
Sorgente luminosa:
Pancreas
Specie:
Human
Condizioni di conservazione:
Freezer
N. MDL:
MFCD00130481
Nome dell'enzima:
alpha-Chymotrypsin