Litio cloruro 8 mol/l in soluzione acquosa per biotecnologie
K445-100ML
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Seq:2440
- DNase:None Detected
- Protease:None Detected
- RNase:None Detected
- Titration:7.7 – 8.2 M
- Appearance:Clear, colorless liquid
:
:42.39 g/mol
:231-212-3
:GHS07
:Ambiente
:7447-41-8
:LiCl
:MFCD00011078