Orders LinkContactUsLinkComponent
Rain jacket, Morgat 4391
Rain jacket, Morgat 4391
Nome del fornitore:   SIOEN
Rain jacket, Morgat 4391
Nome del fornitore:  SIOEN
Certificates
Rain jacket, Morgat 4391
12 varianti
Product Details & Documents
Water- and windproof jacket made of Flexothane® KLEEN: 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating. With taped seams. Washable at 95 °C. Ideal for food applications.
  • Supple, stretchable, tear-resistant and comfortable
  • Fixed hood
  • Zip closure under flap with press studs
  • Raglan sleeves
  • Elasticated wristband
  • Underarm ventilation
Weight: 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1); EN 14605 (Type PB [4])
Food contact approved
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • SIOE4391/W02/S
  • SIOE4391/W02/M
  • SIOE4391/W02/L
  • SIOE4391/W02/1XL
  • SIOE4391/W02/2XL
  • SIOE4391/W02/3XL
  • 113-2217
  • 113-2218
  • 113-2219
  • 113-2220
  • 113-2221
  • 113-2222
  • Modello:
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • 4391 Morgat
  • Applicazioni per abiti:
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Food|Outdoor
  • Risk area:
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Tessuto:
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
  • Peso:
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE4391/W02/S
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • bianco
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE4391/W02/M
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • bianco
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE4391/W02/L
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • bianco
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE4391/W02/1XL
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • bianco
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE4391/W02/2XL
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • bianco
    3XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE4391/W02/3XL
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • blu
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-2217
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • blu
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-2218
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • blu
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-2219
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • blu
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-2220
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • blu
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-2221
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²
  • blu
    3XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 1 ST
       SFr. 86.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-2222
    Modello
    4391 Morgat
    Applicazioni per abiti
    Food|Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyamide 6.6 knitting with PU coating
    Peso
    170 g/m²