Thermo trousers, Match 2023 MTH
Trousers made of 100% polyester. Suitable for use as underwear.
- Adjustable waistband
- Zip fly
Weight: 180 g/m²
- Catalog No:
- KWIN100922540S
- KWIN100922540M
- KWIN100922540XS
- KWIN100922540XL
- KWIN1009225403XL
- KWIN1009225402XL
- KWIN100922540L
- KWIN1009225404XL
- Modello:
- 2023 MTH
- 2023 MTH
- 2023 MTH
- 2023 MTH
- 2023 MTH
- 2023 MTH
- 2023 MTH
- 2023 MTH
- Applicazioni per abiti:
- Casual, General Purpose
- Casual, General Purpose
- Casual, General Purpose
- Casual, General Purpose
- Casual, General Purpose
- Casual, General Purpose
- Casual, General Purpose
- Casual, General Purpose
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Tessuto:
- 100% Polyester
- 100% Polyester
- 100% Polyester
- 100% Polyester
- 100% Polyester
- 100% Polyester
- 100% Polyester
- 100% Polyester
- Peso:
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
Frequently Bought Together