Thermo jacket, Match
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Informazioni su questo articolo
Cold resistant jacket made of 100% insulating polyester. The jacket is washable at 40 °C.
- Elasticated back
- Kidney protector
- Chest pocket
- Ideal as underwear
Weight:180 g/m²
8 varianti
Product Details & Documents
Cold resistant jacket made of 100% insulating polyester. The jacket is washable at 40 °C.
- Elasticated back
- Kidney protector
- Chest pocket
- Ideal as underwear
Weight:180 g/m²
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- KWIN100775540XS
- KWIN100775540S
- KWIN100775540M
- KWIN100775540L
- KWIN100775540XL
- KWIN1007755402XL
- KWIN1007755403XL
- KWIN1007755404XL
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Genere:
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con chiusura a zip
- Tessuto:
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- 100% insulating polyester
- Polyester
- Polyester
- Peso:
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
- 180 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100775540XSApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraTessutoPolyesterPeso180 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100775540SApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraTessutoPolyesterPeso180 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100775540MApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraTessutoPolyesterPeso180 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100775540LApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraTessutoPolyesterPeso180 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100775540XLApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraTessutoPolyesterPeso180 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1007755402XLApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto100% insulating polyesterPeso180 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1007755403XLApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraTessutoPolyesterPeso180 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1007755404XLApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraTessutoPolyesterPeso180 g/m²