Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Informazioni su questo articolo
Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.
- Round neck
- Neck, collar, cuffs and hem in rib with elastane
Weight: 280 g/m²
31 varianti
Product Details & Documents
Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.
- Round neck
- Neck, collar, cuffs and hem in rib with elastane
Weight: 280 g/m²
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- KWIN100225940S
- KWIN100225940M
- KWIN100225940L
- KWIN100225940XL
- KWIN1002259402XL
- KWIN1002259403XL
- KWIN1002259404XL
- KWIN100225900S
- KWIN100225900M
- KWIN100225900L
- KWIN100225900XL
- KWIN1002259002XL
- KWIN1002259003XL
- KWIN100225910S
- KWIN100225910M
- KWIN100225910L
- KWIN100225910XL
- KWIN1002259102XL
- KWIN1002259103XL
- KWIN100225331S
- KWIN100225331M
- KWIN100225331L
- KWIN100225331XL
- KWIN1002253312XL
- KWIN1002253313XL
- KWIN100225530S
- KWIN100225530M
- KWIN100225530L
- KWIN100225530XL
- KWIN1002255302XL
- KWIN1002255303XL
- Modello:
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- 1734
- Applicazioni per abiti:
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Genere:
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tessuto:
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- 80% cotton/20% polyester
- Peso:
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225940SModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225940MModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225940LModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225940XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002259402XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002259403XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002259404XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225900SModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225900MModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225900LModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225900XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002259002XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002259003XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225910SModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225910MModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225910LModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225910XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002259102XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002259103XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225331SModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225331MModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225331LModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225331XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002253312XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002253313XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225530SModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225530MModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225530LModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100225530XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002255302XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1002255303XLModello1734Applicazioni per abitiIndustrialRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTessuto80% cotton/20% polyesterPeso280 g/m²