T-shirts, A-Code® Basecamp
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Informazioni su questo articolo
Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
- V-neck
- Tubular construction, no side-seams
- 2-ply rib with elastane
Weight: 150 g/m²
: OEKO-TEX® certified
26 varianti
Product Details & Documents
Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
- V-neck
- Tubular construction, no side-seams
- 2-ply rib with elastane
Weight: 150 g/m²
: OEKO-TEX® certified
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 113-8411
- 113-8412
- 113-8413
- 113-8414
- 113-8415
- 113-8406
- 113-8407
- 113-8408
- 113-8409
- 113-8410
- 113-8403
- 113-8396
- 113-8397
- 113-8398
- 113-8399
- 113-8400
- 113-8391
- 113-8392
- 113-8393
- 113-8394
- 113-8395
- 113-8386
- 113-8387
- 113-8388
- 113-8389
- 113-8390
- Modello:
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Basecamp, V-neck
- Applicazioni per abiti:
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Casual
- Genere:
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Sleeve or leg length:
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Tessuto:
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- 85% cotton and 15% viscose
- Peso:
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
- 150 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8411ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8412ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8413ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8414ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8415ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8406ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8407ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8408ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8409ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8410ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8403ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8396ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8397ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8398ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8399ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8400ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8391ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8392ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8393ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8394ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8395ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8386ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8387ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8388ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8389ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8390ModelloBasecamp, V-neckApplicazioni per abitiCasualGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthShortTessuto85% cotton and 15% viscosePeso150 g/m²