Sweatshirts, A-Code® Basecamp
Supplier: FRISTADS KANSAS
Certificates
About this item
Double-face sweatshirt made from 80% cotton and 20% polyester. Doubleface means that the outside of the fabric looks the same as the inside. The fabric is slightly stronger with an exclusive finish and long-lasting fit.
- Short zip
- Contrast colour at inner collar and sides
- Large front pocket
- Elasticated bands at waist and cuffs
Weight: 320 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- KWIN100209586XL
- 113-2550
- 113-2548
- 113-2544
- 113-2543
- 113-2541
- 113-2535
- KWIN1002095862XL
- KWIN1002095863XL
- KWIN100209586L
- KWIN100209586M
- KWIN100209586S
- 113-2539
- 113-2540
- 113-2537
- 113-2538
- 113-2542
- 113-2553
- 113-2554
- 113-2546
- 113-2551
- 113-2547
- 113-2552
- 113-2536
- 113-2549
- 113-2555
- 113-2545
- KWIN100209586XS
- Modello:
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Applicazioni per abiti:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Genere:
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Tessuto:
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- Peso:
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²