Pilot jacket, Hawk 027A
Supplier: SIOEN
About this item
Multifunctional jacket with detachable sleeves and fur lining. The jacket is made of 60% polyamide and 40% cotton. With stitched seams.
- Fixed lining: polyamide in body, quilted sleeves
- Detachable fur collar, zip closure
- Two patched chest pockets with zip closure, two inset pockets, sleeve pocket, loop for badge
- Round inset sleeves, knitted windcuffs at end of sleeves
- Elasticated waist
Back length: 70 cm
Weight: 280 g/m²
EN 14058: 2004 (1XXXX)
: EN 14058: 2004 (1XXXX)
24 Options Available Below
Product Details & Documents
Multifunctional jacket with detachable sleeves and fur lining. The jacket is made of 60% polyamide and 40% cotton. With stitched seams.
- Fixed lining: polyamide in body, quilted sleeves
- Detachable fur collar, zip closure
- Two patched chest pockets with zip closure, two inset pockets, sleeve pocket, loop for badge
- Round inset sleeves, knitted windcuffs at end of sleeves
- Elasticated waist
Back length: 70 cm
Weight: 280 g/m²
EN 14058: 2004 (1XXXX)
: EN 14058: 2004 (1XXXX)
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 113-5804
- 113-5803
- 113-5802
- 113-5784
- 113-5785
- 113-5786
- 113-5813
- 113-5812
- 113-5811
- 113-5790
- 113-5791
- 113-5792
- 113-5816
- 113-5815
- 113-5814
- 113-5793
- 113-5794
- 113-5795
- 113-5819
- 113-5818
- 113-5817
- 113-5796
- 113-5797
- 113-5798
- Modello:
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- 027A
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Genere:
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Tessuto:
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- 60% polyamide and 40% cotton
- Peso:
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
Specifications
Product Family Options
Product Information
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5804Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5803Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5802Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5784Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5785Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5786Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5813Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5812Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5811Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5790Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5791Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5792Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5816Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5815Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5814Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5793Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5794Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5795Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5819Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5818Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5817Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5796Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5797Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-5798Modello027AApplicazioni per abitiGeneral PurposeRisk areaColdGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessuto60% polyamide and 40% cottonPeso280 g/m²