Rain jacket, Bielefeld 4265
: SIOEN
Waterproof and windproof jacket made of Flexothane® Essential (100% polyester knitting with PU coating). With high frequency welded seams and rain gutter.
- Straight collar, foldaway hood in collar, zip closure under flap with press studs
- Two inset pockets
- Raglan sleeves, sleeve narrowing by press studs
- Back ventilation
Weight: 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)
Waterproof and windproof jacket made of Flexothane® Essential (100% polyester knitting with PU coating). With high frequency welded seams and rain gutter.
- Straight collar, foldaway hood in collar, zip closure under flap with press studs
- Two inset pockets
- Raglan sleeves, sleeve narrowing by press studs
- Back ventilation
Weight: 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)
- Catalog No:
- 113-5931
- 113-5930
- 113-5929
- 113-5933
- 113-5934
- 113-5935
- 113-07122
- 113-07121
- 113-07120
- 113-07125
- 113-07126
- 113-07127
- 113-07124
- 113-07123
- 113-5932
- 113-5936
- 113-5937
- 113-5938
- Modello:
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- 4265 Bielefeld
- Applicazioni per abiti:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Risk area:
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Genere:
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Tessuto:
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- 100% polyester/PU coating
- Peso:
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
Product Family Options
- ColoreTaglia dell'abbigliamento
Specifications
Cat. No.113-5931Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5930Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5929Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5933Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5934Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5935Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-07122Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-07121Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-07120Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-07125Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-07126Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-07127Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-07124Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-07123Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5932Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5936Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5937Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²Specifications
Cat. No.113-5938Modello4265 BielefeldApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessuto100% polyester/PU coatingPeso170 g/m²