Trousers, Pro Service 235 CS
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Zertifikate
Über diesen Artikel
Trousers made of Canvas (65% cotton, 35% polyester).
- Two front pockets, two hip pockets with flaps and velcro fasteners
- Fly with zip
- Leg pocket with flap, velcro fastener and zip, plus an extra pocket and a pen holder
- Leg pocket with a mobile phone pocket
- Broad loops, tab with a D-ring at the waistband
- OEKO-TEX® certified
Weight: 305 g/m²
Technische Daten
- Catalog No:
- KWIN100254940C56
- KWIN100254940C54
- KWIN100254940C52
- KWIN100254940C50
- KWIN100254940C48
- KWIN100254940C46
- KWIN100254940C44
- KWIN100254210C44
- KWIN100254940D96
- KWIN100254940D120
- KWIN100254940D116
- KWIN100254940C156
- KWIN100254940C154
- KWIN100254940C152
- KWIN100254940C150
- KWIN100254940C148
- KWIN100254940C146
- KWIN100254940C60
- KWIN100254940C58
- KWIN100254210C56
- KWIN100254940D112
- KWIN100254940D104
- KWIN100254940D108
- KWIN100254940D100
- Modello:
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- 235 CS
- Applicazioni per abiti:
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Services, Industrial
- Genere:
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Con bottoni
- Tessuto:
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Canvas (65% cotton, 35% polyester
- Peso:
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
- 305 g/m²
Technische Daten
Frequently Bought Together