Orders LinkContactUsLinkComponent
Bump cap, Cool Cap
Nome del fornitore:   CENTURION SAFETY PRODUCTS
Bump cap, Cool Cap
Nome del fornitore:  CENTURION SAFETY PRODUCTS
Certificates
Bump cap, Cool Cap
Bump cap, Cool Cap
5 varianti
Product Details & Documents
This brushed cotton bump cap is fitted over an ABS liner to provide lightweight head protection where high impact resistance is not essential, but where there is a risk of minor bumps or scrapes to the head.
  • Shell made of lightweight ABS
  • Breathable thanks to sleek three panel design with improved side ventilation
  • Removable foam side inserts provide 45% more shock absorbency than standard ABS liner
Suitable applications include automotive, airlines, transportation, shipping, railways and engineering.
For head sizes 54 to 59 cm
Peak length: 50 mm
Weight: 155 g
 : EN 812
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Disponibilità
    Price
  • nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 22.60
    SFr. 22.60
    1 * 1 ST
       SFr. 22.60
  • blu scuro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 21.20
    SFr. 21.20
    1 * 1 ST
       SFr. 21.20
  • Blu royal
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.80
    SFr. 26.80
    1 * 1 ST
       SFr. 26.80
  • rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.80
    SFr. 26.80
    1 * 1 ST
       SFr. 26.80