Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber washers
Rubber washers
Nome del fornitore:   DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Nome del fornitore:  DEUTSCH NEUMANN
Certificates
Rubber washers
4 varianti
Product Details & Documents
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø
    Disponibilità
    Price
  • DENE2401265
    Washer, I.Ø×H 12×5 mm
    Washer, I.Ø×H 12×5 mm
    65 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13.40
    SFr. 13.40
    1 * 1 ST
       SFr. 13.40
  • DENE2402570
    Washer, I.Ø×H 25×7 mm
    Washer, I.Ø×H 25×7 mm
    70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.20
    SFr. 16.20
    1 * 1 ST
       SFr. 16.20
  • DENE2403575
    Washer, I.Ø×H 35×7 mm
    Washer, I.Ø×H 35×7 mm
    75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
  • DENE2404010
    Washer, I.Ø×H 40×7 mm
    Washer, I.Ø×H 40×7 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.60
    SFr. 23.60
    1 * 1 ST
       SFr. 23.60