Burner, Teclu, with stopcock
Bruciatore Teclu, con rubinetto a leva, fiamma pilota e regolazione dell'aria, Gas naturale, 17 mm, 1620 °C
Codice catalogo USBE1240
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
Specifiche
- Mass. temp.:1620 °C
- Descrizione:Bruciatore Teclu, con rubinetto a leva, fiamma pilota e regolazione dell'aria
- Ø testa:17 mm
- Per:Gas naturale