Orders LinkContactUsLinkComponent
EPA vials with screw cap, WHEATON®
EPA vials with screw cap, WHEATON®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
EPA vials with screw cap, WHEATON®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
EPA vials with screw cap, WHEATON®
EPA vials with screw cap, WHEATON®
2 varianti
Product Details & Documents
Clear vials are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E438 Type I, Class A requirements. Amber vials are manufactured from WHEATON 320 amber glass that conforms to USP Type I requirements.
  • Amber vials protect light-sensitive analytes from break-down
  • Clear vial with open top black phenolic PTFE faced silicone lined cap
  • Amber vial with open top white polypropylene PTFE faced silicone lined cap
  • Closures are assembled to vials
The EPA Vial is ideal for use in water sampling according to EPA 40 CFR 136, 'Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants'.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Colore
    Tappo incluso
    Tipologia tappo
    Dimensione tappo
    Materiale tappo
    Colore tappo
    Setto
    Disponibilità
    Price
  • 40,00 ml
    28×98 mm
    trasparente
    Yes
    Screw cap, open top
    24-400
    Phenolic
    nero
    PTFE faced silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 72 ST
    1 * 72 ST - SFr. 503.00
    SFr. 503.00
    1 * 72 ST
       SFr. 503.00
  • 40,00 ml
    28×98 mm
    ambra
    Yes
    Screw cap, open top
    24-400
    PP
    bianco
    PTFE faced silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 72 ST
    1 * 72 ST - SFr. 491.00
    SFr. 491.00
    1 * 72 ST
       SFr. 491.00
Screw caps and septa
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Dimensione tappo
    Disponibilità
    Price
  • 24-400
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 676.00
    SFr. 676.00
    1 * 200 ST
       SFr. 676.00