ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, pre-saturated, AlphaSat® with Vectra® Alpha® 10
 :  Texwipe
undefined
Cleanroom wipes, pre-saturated, AlphaSat® with Vectra® Alpha® 10
 :  Texwipe
  • Catalog No:
  • 115-0596
  • TEXWTX8410_U
  • Modello:
  • Alpha® 10
  • Alpha® 10
  • Grammatura:
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • Assorbenza:
  • 280 ml/m²
  • 280 ml/m²
  • Potere assorbente - velocità:
  • 0,5 s
  • 0,5 s
  • Estraibili - con acqua deionizzata:
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • Estraibili - con alcool isopropilico:
  • 0,06 g/m²
  • 0,06 g/m²
  • Formazione di particelle (>=0,5 µm):
  • 9,0 × 10⁶/m²
  • 9,0 × 10⁶/m²
  • Ioni - cloruro:
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm
  • Ioni - potassio:
  • 0,08 ppm
  • Ioni - sodio:
  • 0,25 ppm
  • 0,25 ppm
Frequently Bought Together