ContactUsLinkComponent
Surgical gloves, polyisoprene, sterile, Vasco® OP free
 :  B. Braun
undefined
Surgical gloves, polyisoprene, sterile, Vasco® OP free
 :  B. Braun
  • Catalog No:
  • BRAU9208356
  • BRAU9208330
  • BRAU9208313
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Tipo polsino:
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Spessore polsino:
  • 0,175 mm
  • 0,175 mm
  • 0,175 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,185 mm
  • 0,185 mm
  • 0,185 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • Norma EN:
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
Frequently Bought Together