Probes for 650
Sonda per superfici, con termocoppia a striscia, tipo K, −200...+300 °C, Classe 2 (EN 60751)
Codice catalogo 620-0745
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−200...+300 °C
- Descrizione:Sonda per superfici, con termocoppia a striscia, tipo K
- Seq:03
- Accuratezza:Classe 2 (EN 60751)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Glass pipe for immersion/penetration probe to protect from corrosive agents, for TEST0628.0015Glass pipe for immersion/penetration probe to protect from corrosive agents, for TEST0628.0015620-0717Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 44.40