Orders LinkContactUsLinkComponent
pH/°C testers, 206
Nome del fornitore:   Testo
pH/°C testers, 206
Nome del fornitore:  Testo
Certificates
pH/°C testers, 206
5 varianti
Product Details & Documents
The testo 206 series is ideal for pH measurements in liquid and semi-solid media. The instruments offer a combination of a pH immersion probe and a temperature probe for precise and fast temperature compensation. Thanks to the large volume of gel electrolyte and the dual wall diaphragm, the probe is leak-proof, maintenance-free and insensitive to dirt.
  • Built-in temperature sensor
  • Maintenance-free gel electrolyte
  • Robust, waterproof and dishwasher-safe protective cover (TopSafe, protection class IP 65)
  • Automatic final value recognition (Auto-hold)
  • 1, 2, or 3-point calibration possible
Testo 206-pH1 is specially designed for fast pH checks in liquids.
Testo 206-pH2 is ideally suited for pH measurement in semi-solid and protein-rich foods such as jellies, creams, cheese, fruit etc.
Testo 206-pH3 is equipped with a BNC socket which allows the connection of any pH probes to the instrument, depending on the application. This makes the instrument universally applicable.
 : Single instruments are supplied with TopSafe cover and belt/wall holder. pH1 and pH2 also include a storage cap with gel.
pH1 and pH2 starter kits are supplied with storage cap with gel, calibration dosing bottles 250 ml pH 4 and 7, TopSafe cover, belt/wall holder and aluminium case.
All instruments are supplied with probe head but without probe. Probes need to be ordered separately.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • TEST0563.2061
  • TEST0563.2065
  • TEST0563.2062
  • TEST0563.2066
  • TEST0563.2063
  • Modello:
  • 206 pH1
  • 206 pH1
  • 206 pH2
  • 206 pH2
  • 206 pH3
  • pH - range:
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • pH - risoluzione:
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • pH - accuratezza:
  • ±0,02
  • ±0,02
  • ±0,02
  • ±0,02
  • ±0,02
  • pH - calibrazione:
  • Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
  • Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
  • Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
  • Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
  • Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
  • Range di temperatura:
  • 0...+60 °C
  • 0...+60 °C
  • 0...+60 °C
  • 0...+60 °C
  • Depending on sensor
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • Temperatura - compensazione:
  • Automatica
  • Automatica
  • Automatica
  • Automatica
  • Automatica
  • Display:
  • LCD, 2 linee
  • LCD, 2 linee
  • LCD, 2 linee
  • LCD, 2 linee
  • LCD, 2 linee
  • Alimentazione:
  • 1 × CR2032 battery
  • 1 × CR2032 battery
  • 1 × CR2032 battery
  • 1 × CR2032 battery
  • 1 × CR2032 battery
  • Conformità:
  • IP68
  • IP68
  • IP68
  • IP68
  • IP68
  • L×P×A:
  • 33×20×197 mm
  • 33×20×197 mm
  • 33×20×197 mm
  • 33×20×197 mm
  • 33×20×197 mm
  • Peso:
  • 0,069 kg
  • 0,069 kg
  • 0,062 kg
  • 0,062 kg
  • 0,062 kg
Specifiche
Product Family Options
pH1
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • TEST0563.2061
    Misuratore di pH/°C portatile, per liquidi, 206-pH1
    Misuratore di pH/°C portatile, per liquidi, 206-pH1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 185.00
    SFr. 185.00
    1 * 1 ST
       SFr. 185.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2061
    Modello
    206 pH1
    pH - range
    0,00...+14,00
    pH - risoluzione
    0,01
    pH - accuratezza
    ±0,02
    pH - calibrazione
    Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
    Range di temperatura
    0...+60 °C
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,4 °C
    Temperatura - compensazione
    Automatica
    Display
    LCD, 2 linee
    Alimentazione
    1 × CR2032 battery
    Conformità
    IP68
    L×P×A
    33×20×197 mm
    Peso
    0,069 kg
  • TEST0563.2065
    Misuratore di pH/°C portatile, per liquidi, kit di base 206-pH1
    Misuratore di pH/°C portatile, per liquidi, kit di base 206-pH1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 308.00
    SFr. 308.00
    1 * 1 ST
       SFr. 308.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2065
    Modello
    206 pH1
    pH - range
    0,00...+14,00
    pH - risoluzione
    0,01
    pH - accuratezza
    ±0,02
    pH - calibrazione
    Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
    Range di temperatura
    0...+60 °C
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,4 °C
    Temperatura - compensazione
    Automatica
    Display
    LCD, 2 linee
    Alimentazione
    1 × CR2032 battery
    Conformità
    IP68
    L×P×A
    33×20×197 mm
    Peso
    0,069 kg
pH2
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • TEST0563.2062
    Misuratore di pH/°C portatile, per semisolidi, 206-pH2
    Misuratore di pH/°C portatile, per semisolidi, 206-pH2
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 308.00
    SFr. 308.00
    1 * 1 ST
       SFr. 308.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2062
    Modello
    206 pH2
    pH - range
    0,00...+14,00
    pH - risoluzione
    0,01
    pH - accuratezza
    ±0,02
    pH - calibrazione
    Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
    Range di temperatura
    0...+60 °C
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,4 °C
    Temperatura - compensazione
    Automatica
    Display
    LCD, 2 linee
    Alimentazione
    1 × CR2032 battery
    Conformità
    IP68
    L×P×A
    33×20×197 mm
    Peso
    0,062 kg
  • TEST0563.2066
    Misuratore di pH/°C portatile, per semisolidi, kit di base 206-pH2
    Misuratore di pH/°C portatile, per semisolidi, kit di base 206-pH2
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 422.00
    SFr. 422.00
    1 * 1 ST
       SFr. 422.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2066
    Modello
    206 pH2
    pH - range
    0,00...+14,00
    pH - risoluzione
    0,01
    pH - accuratezza
    ±0,02
    pH - calibrazione
    Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
    Range di temperatura
    0...+60 °C
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,4 °C
    Temperatura - compensazione
    Automatica
    Display
    LCD, 2 linee
    Alimentazione
    1 × CR2032 battery
    Conformità
    IP68
    L×P×A
    33×20×197 mm
    Peso
    0,062 kg
pH3
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • TEST0563.2063
    Misuratore di pH/°C portatile, universale, 206-pH3
    Misuratore di pH/°C portatile, universale, 206-pH3
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 151.00
    SFr. 151.00
    1 * 1 ST
       SFr. 151.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2063
    Modello
    206 pH3
    pH - range
    0,00...+14,00
    pH - risoluzione
    0,01
    pH - accuratezza
    ±0,02
    pH - calibrazione
    Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
    Range di temperatura
    Depending on sensor
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,4 °C
    Temperatura - compensazione
    Automatica
    Display
    LCD, 2 linee
    Alimentazione
    1 × CR2032 battery
    Conformità
    IP68
    L×P×A
    33×20×197 mm
    Peso
    0,062 kg
Probes
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    pH
    Connettore
    Ø×L
    Per
    Descrizione
    Elettrolita
    Diafr.
    Disponibilità
    Price
  • 2...14
    BNC, fixed cable
    6,5×95 mm
    Alimenti
    Elettrodo a penetrazione per pH, robusto e antisporco, rivestimento in plastica infrangibile intorno all'elettrodo in vetro, compl. di involucro di umidificazione
    Gel
    Foro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 310.00
    SFr. 310.00
    1 * 1 ST
       SFr. 310.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    pH
    Diafr.
    Connettore
    Ø×L
    Per
    Elettrolita
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 0 - 14
    pH probe, glass, for testo 206 pH3, with temperature sensor
    01
    12×120 mm
    General purposes
    0...80 °C
    Gel
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 315.00
    SFr. 315.00
    1 * 1 ST
       SFr. 315.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    pH
    Diafr.
    Connettore
    Ø×L
    Per
    Elettrolita
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 0 - 14
    Spare pH probe for testo 206 pH1, with NTC, incl. gel storage cap
    02
    15×3,5 mm
    Liquids
    0...60 °C
    Gel
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 105.00
    SFr. 105.00
    1 * 1 ST
       SFr. 105.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    pH
    Diafr.
    Connettore
    Ø×L
    Per
    Elettrolita
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 0 - 14
    Spare pH probe for testo 206 pH2, with NTC, incl. gel storage cap
    03
    11×35 mm
    Semi-solid substances
    0...60 °C
    Gel
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 211.00
    SFr. 211.00
    1 * 1 ST
       SFr. 211.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    pH
    Diafr.
    Connettore
    Ø×L
    Per
    Elettrolita
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 0 - 14
    Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, without temperature sensor
    05
    12×120 mm
    General purposes
    - °C
    Gel
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
    SFr. 138.00
    1 * 1 ST
       SFr. 138.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    pH
    Diafr.
    Connettore
    Ø×L
    Per
    Elettrolita
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 0 - 14
    Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, with temperature sensor
    04
    12×120 mm
    General purposes
    0...80 °C
    Gel
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 266.00
    SFr. 266.00
    1 * 1 ST
       SFr. 266.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappo di conservazione per testo 206, con riempimento in gel KCI
    Tappo di conservazione per testo 206, con riempimento in gel KCI
    TEST0554.2067
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 20.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Soluzione tampone pH 7,00 in flacone di dosaggio (250 ml), con certificato di calibrazione DAkkS
    Soluzione tampone pH 7,00 in flacone di dosaggio (250 ml), con certificato di calibrazione DAkkS
    TEST0554.2063
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL - SFr. 25.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Soluzione tampone pH 4,01 in flacone di dosaggio (250 ml), con certificato di calibrazione DAkkS
    Soluzione tampone pH 4,01 in flacone di dosaggio (250 ml), con certificato di calibrazione DAkkS
    TEST0554.2061
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL - SFr. 25.00